Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-histidine, 99 %
Code produit. 11400117
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11400117
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21027.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 351-50-8 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
It is known to inhibit cell division, and is also used by certain types of bacteria (such as Escherichia coli) as a source of L-Histidine. It can be used in the design of peptide drugs, cationic peptides, such as analogues of carnosine and also be used as a heavy metal sequestration agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est réputée inhiber la division cellulaire et certains types de bactéries (telles qu’Escherichia coli) l’utilisent également comme source de L-histidine. Elle peut être utilisée dans la conception des médicaments peptidiques, des peptides cationiques, tels que les analogues de la carnosine mais aussi en tant qu’agent de séquestration de métaux lourds.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le HCl 1M (50 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351-50-8
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00065963
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Synonyme d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid
CID PubChem 71083
ChEBI CHEBI:27947
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Histidine
Point de fusion ∼285°C (decomposition)
Beilstein 84089
Informations sur la solubilité Soluble in water and 1 M HCl (50mg/ml).
Quantité 25 g
Poids de la formule 155.16
Rotation optique +39° (c=5 in Water)
Pourcentage de pureté 99%