Learn More
Acide D(-)-gulonique γ-lactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10358100
Acide D(-)-gulonique γ-lactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10358100 Tous les produits Thermo Scientific Produits
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10358100
Marque: Thermo Scientific 204450250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Gulonic acid γ-lactone
Note relative au nom 99%
CAS 6322-07-2
Point de fusion 182°C to 188°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H10O6
Numéro MDL MFCD00005391
Quantité 25 g
Beilstein 18, 204
Conditions de rotation spécifiques −54.50° (20°C c=4,water)
Rotation spécifique -54.5
Clé InChI SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C1OC(=O)C(O)C1O
Nom IUPAC 5-(1,2-dihydroxyéthyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0402943 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number204450250
Numéro de lotA0435999 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number204450250
Numéro de lotA0422493 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2020 Catalog Number204450250
Identifiant produit
  • D(-)-Gulonic acid y-lactone
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide D(-)-gulonique γ-lactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >