Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-glutamine, 99+ %
Code produit. 15473489
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15473489
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60784.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibiteur de la kinase ; possède des propriétés antivasospastiques
Kinase inhibitor; has antivasospastic properties
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5959-95-5
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.146
Numéro MDL MFCD00065607
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Synonyme d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln
CID PubChem 145815
ChEBI CHEBI:17061
Nom IUPAC acide (2R)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glutamine
Couleur Blanc
Beilstein 1723796
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre