Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose, anhydre, 99 %
42.40 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "23252" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23252" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-glucose est utilisé dans divers processus métaboliques, notamment la synthèse enzymatique de cyclohexyl-alpha et de bêta-D-glucosides. Il est impliqué dans la détection du diabète sucré de type 2 et de l’aldohexose le plus couramment utilisé dans les organismes vivants. Sa disponibilité influence les processus psychiques puisqu’elle est une source d’énergie primaire pour le cerveau.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide acétique glacial chaud, la pyridine, l’aniline et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans le méthanol, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le D-glucose est utilisé dans divers processus métaboliques, notamment la synthèse enzymatique de cyclohexyl-alpha et de bêta-D-glucosides. Il est impliqué dans la détection du diabète sucré de type 2 et de l’aldohexose le plus couramment utilisé dans les organismes vivants. Sa disponibilité influence les processus psychiques puisqu’elle est une source d’énergie primaire pour le cerveau.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide acétique glacial chaud, la pyridine, l’aniline et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans le méthanol, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-(+)-Glucose |
Note relative au nom | anhydrous |
Point de fusion | 147°C to 153°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Quantité | 2500 g |
Beilstein | 1281608 |
Merck Index | 14,4459 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,hot glacial acetic acid,pyridine,aniline and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol,ethanol and acetone. |
Poids de la formule | 180.16 |
Pourcentage de pureté | 99% |