Learn More
Melford D-Gluconic Acid
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
81.10€ - 137.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-Gluconic Acid |
---|---|
CAS | 299-27-4 |
Formule moléculaire | C6H11KO7 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30018295
|
Melford
G37020-500.0 |
500 g |
81.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018294
|
Melford
G37020-1000.0 |
1 kg |
137.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C6H11O7K, MW 234.2Spécification
D-Gluconic Acid | |
299-27-4 | |
C6H11KO7 |