Learn More
D(+)-Galactose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le galactose est un monosaccharide et l’aldohexose que l’on trouve dans la plupart des organismes
- Le galactose est un épimère de glucose et peut être transformé en glucose par la voie de Leloir
- Il joue également un rôle de métabolite chez la souris et l’E. coli
- Le galactose est moins stable que le glucose et une conversion rapide se produit fréquemment
- Le galactose peut également être incorporé dans les glycoconjugués
Applications
- Le métabolisme du galactose peut être pertinent pour l’étude du vieillissement, de l’inflammation et des troubles métaboliques
- Il est destiné à une variété d’applications, des dosages métaboliques in vitro à l’HPLC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D(+)-Galactose |
| Point de fusion | 165.0°C to 168.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 6.2 |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 31, 295 |
| Merck Index | 15, 4365 |
| Conditions de rotation spécifiques | + 79.75 (20.00°C c=10,H2O,NH3) |
| Afficher plus |