Learn More
D(+)-Galactose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10427360
D(+)-Galactose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10427360
1 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Code produit. 10427360
Marque: Thermo Scientific Acros 150610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le D-Galactose, numéro CAS 59-23-4, est une conformation droitière d’un monosaccharide qui est regroupé comme un aldohexose. La molécule peut être utile dans l’étude du vieillissement, de l’inflammation et des troubles métaboliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le galactose est un monosaccharide et l’aldohexose que l’on trouve dans la plupart des organismes
  • Le galactose est un épimère de glucose et peut être transformé en glucose par la voie de Leloir
  • Il joue également un rôle de métabolite chez la souris et l’E. coli
  • Le galactose est moins stable que le glucose et une conversion rapide se produit fréquemment
  • Le galactose peut également être incorporé dans les glycoconjugués
Applications
  • Le métabolisme du galactose peut être pertinent pour l’étude du vieillissement, de l’inflammation et des troubles métaboliques
  • Il est destiné à une variété d’applications, des dosages métaboliques in vitro à l’HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-23-4
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00063833
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Galactose
Point de fusion 165.0°C to 168.0°C
Couleur Blanc
Densité 6.2
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Quantité 1 kg
Beilstein 31, 295
Merck Index 15, 4365
Conditions de rotation spécifiques + 79.75 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotation spécifique + 79.75
Poids de la formule 180.16
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467011 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/11/2024 Catalog Number150615000,150610051,150610250,150610010,150611000
Numéro de lotA0459573 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number150615000,150610051,150610250,150610010,150611000
Numéro de lotB0149263 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number150615000,150610051,150610250,150610010,150611000
Numéro de lotB0148385A Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number150615000,150610051,150610250,150610010,150611000
Numéro de lotB0150299 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number150615000,150610051,150610250,150610010,150611000
Nom du produit
D(+)-Galactose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >