Learn More
D(-)-fructose, spécifié selon les exigences d’USP, Thermo Scientific Chemicals
34.87€ - 165.83€
Identifiants chimiques
CAS | 57-48-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.16 |
Clé InChI | BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N |
Synonyme | d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 |
CID PubChem | 5984 |
ChEBI | CHEBI:48095 |
Nom IUPAC | (3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15229315
|
Thermo Scientific Acros
451962500 |
250 g |
34.87€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15209315
|
Thermo Scientific Acros
451960010 |
1 kg |
72.26€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15219315
|
Thermo Scientific Acros
451960050 |
5 kg |
165.83€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
57-48-7 | |
180.16 | |
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 | |
CHEBI:48095 | |
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
C6H12O6 | |
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N | |
5984 | |
(3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
Spécification
D(-)-Fructose | |
103.0°C to 105.0°C | |
C6H12O6 | |
− 92.25 | |
Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine | |
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O | |
180.16 | |
CHEBI:48095 |
57-48-7 | |
0.5% max | |
15,4302 | |
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 | |
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N | |
(3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one | |
5984 | |
180.16 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-333-3
Identifiant produit
- D(-)-Fructose