Learn More
Melford D-Fructose
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
58.15€ - 81.10€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30018276
|
Melford
F21500-1000.0 |
1 kg |
81.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018277
|
Melford
F21500-500.0 |
500 g |
58.15€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- Substance Name: Levulose
- CAS Number: 57-48-7
- Molecular Formula: C6H12O6
- Molecular Weight: 180.16
Spécification
57-48-7 | |
C6H12O6 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Melford D-Fructose