Learn More
D-Erythro-dihydrosphingosine, MedChemExpress
MedChemExpress D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
Marque:  Medchem Express HY-W019838
Encompass_Preferred
Code produit. 16442698
  • 79.65€ / 5mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
Spécification
Spécification
D-Erythro-dihydrosphingosine
White
C18H39NO2
DMSO : 10 mg/mL (33.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
301.51
98.0%
Solid
764-22-7
Research
5 mg
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
301.51
Research
Cancer-programmed cell death
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.