Learn More
IBA Lifesciences D-Desthiobiotine
GREENER_CHOICE
Code produit. 12763064 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12763064
Marque: IBA Lifesciences 21000005
Poudre de desthiobiotine pour la préparation du tampon d’élution Strep-Tactin™
La desthiobiotine est une forme modifiée de biotine qui déplace les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ de la poche de liaison à la biotine modifiée de Strep-Tactin™ de manière compétitive, ce qui entraîne une légère élution.
La poudre de desthiobiotine peut être utilisée pour la préparation du tampon d’élution Strep-Tactin™, tampon E.
Veuillez noter que la desthiobiotine ne s’applique pas à l’élution à partir de résines Strep-Tactin™XT.
Spécification
Nom chimique ou matériau Desthiobiotine
À utiliser avec (application) Pour l’élution de protéines Strep-Tag II provenant de Strep-Tactin
Quantité 5 g
Usage exclusivement réservé à la recherche.