Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-cystéine monohydraté, 99 %
Code produit. 11416200
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207121-46-8
Formule moléculaire C3H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 175.627
Numéro MDL MFCD00150051
Clé InChI QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Synonyme d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
CID PubChem 10176341
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 175.64 (157.62 Anhydrous)
Rotation optique −5.5° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-cystéine monohydraté, 99 % >