Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-cystéine monohydraté, 99 %
Code produit. 11406200
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11406200
Marque: Thermo Scientific Chemicals H27107.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 207121-46-8 | C3H10ClNO3S | 175.627 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207121-46-8
Formule moléculaire C3H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 175.627
Numéro MDL MFCD00150051
Clé InChI QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Synonyme d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
CID PubChem 10176341
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.64 (157.62 Anhydrous)
Rotation optique −5.5° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: D-Cysteine, hydrochloride, monohydrate