Learn More
D-CPP-ene, Tocris Bioscience™
Code produit. 18065832
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Potent competitive NMDA antagonist
Potent and competitive NMDA antagonist (Ki = 40 nM). Centrally active following systemic administration.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-CPP-ene
CAS 117414-74-1
Formule moléculaire C8H15N2O5P
Quantité 10 mg
Synonyme midafotel, d-cpp-ene, unii-7lyu6zf84g, sdz-eaa 494, 7lyu6zf84g, sdz-eaa-494, --r-4-e-3-phosphonoallyl-2-piperazinecarboxylic acid, midafotel inn, d-cppene, d-4-2e-3-phosphono-2-propenyl-2-piperazinecarboxylic acid
Clé InChI VZXMZMJSGLFKQI-ABVWVHJUSA-N
SMILES C1CN(CC(N1)C(=O)O)CC=CP(=O)(O)O
Nom IUPAC (2R)-4-[(E)-3-phosphonoprop-2-enyl]piperazine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 250.191
CID PubChem 6435801
Poids de la formule 250.19
Pourcentage de pureté >98%