Learn More
D-biotine, ≥97,5 %, qualité réactif de culture cellulaire, MP Biomedicals™
Code produit. 11455092 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11455092
Marque: MP Biomedicals 0219463405
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI:15956
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Biotin
Couleur Blanc
Densité 1.267 g/cm3(Lit.)
Plage de pourcentage du dosage ≥97.5%
Quantité 5 g
Nom IUPAC acide 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thiéno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoïque
Poids de la formule 244.3
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Crystalline Powder