Learn More
Molecular Probes™ D-biotine
D-biotine
Marque: Molecular Probes™ B1595
116.28 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
La D-biotine se lie avec une forte affinité aux protéines de liaison à la biotine streptavidine, avidine et NeutrAvidin™. Cette solution peut être utilisée en association avec de la streptavidine ou de l’avidine non marquée dans les procédures de blocage de la biotine endogène.Spécification
Non conjugué(e) | |
Conserver à température ambiante. | |
Pleine | |
Biotine (non conjuguée) |
1 g | |
Température ambiante | |
Invitrogen™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.