Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide D(-)-aspartique, +99 %
Code produit. 10574274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10574274
Marque: Thermo Scientific Chemicals 204260050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1783-96-6
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.103
Numéro MDL MFCD00063081
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
CID PubChem 83887
ChEBI CHEBI:17364
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminobutanédioïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Aspartic acid
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.3% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Beilstein 04, 471
Rotation spécifique − 25.80
Merck Index 15, 830
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Conditions de rotation spécifiques − 25.80 (20.00°C c=5,5N HCl)
Quantité 5 g
Poids de la formule 133.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline