Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de D-arginine, 99 %
Code produit. 11413327
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11413327
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16222.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-75-8 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
The influence in creatinine metabolismis that by that d-arginine monohydrochloride caused slightly larger increases in muscle creatine. D-Arginyl ethyl ester was synthesized by vigorously stirring D-arginine monohydrochloride and excess anhydrous ethanol in an ice bath.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’influence sur le métabolisme de la créatinine est due au fait que le monochlorhydrate de D-arginine a provoqué des augmentations légèrement plus importantes de créatine musculaire. L’ester éthylique de D-arginyle a été synthétisé par une mise sous agitation vigoureuse de monochlorhydrate de D-arginine et d’éthanol anhydre en excès dans un bain de glace.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml) et dans le 3N HCl (5).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-75-8
Formule moléculaire C6H15ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.662
Numéro MDL MFCD00012620
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-PGMHMLKASA-N
Synonyme d-arginine hydrochloride, h-d-arg-oh.hcl, d-arginine monohydrochloride, d-arginine, monohydrochloride, unii-aw80ygd17d, d-arginine hcl, arginine, monohydrochloride, d, aw80ygd17d, arginine, chloride, d--arginine hydrochloride
CID PubChem 12326
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Arginine monohydrochloride
Point de fusion 216°C to 218°C
Beilstein 5773432
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml),and 3N HCl (5).
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.67
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%