Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-arginine, 98 %
Code produit. 11403187
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11403187
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16137.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 157-06-2 | C6H14N4O2 | 174.204 g/mol
1-Deamino-8-D-arginine vasopressin makes a new pharmacological approach to the management of haemophilia and von Willebrand's disease. A novel nonenzymatic pathway for the generation of nitric oxide is by the reaction of hydrogen peroxide and d- or l-arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-désamino-8-D-arginine vasopressine permet une nouvelle approche pharmacologique de la prise en charge de l’hémophilie et de la maladie de von Willebrand. La réaction du peroxyde d’hydrogène et de la D-arginine ou L-arginine constitue une nouvelle voie non enzymatique pour la génération d’oxyde nitrique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157-06-2
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.204
Numéro MDL MFCD00063116
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7c
CID PubChem 71070
ChEBI CHEBI:15816
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau D-Arginine
Point de fusion ∼235°C
Beilstein 1725412
Informations sur la solubilité Soluble in water at 148g/L.
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.2
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt