Learn More
D-allo-thréonine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15423597
D-allo-thréonine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15423597
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 15423597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27050.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
They are found as constituents of an increasing group of biologically active peptides. Stereocontrolled syntheses of chiral and racemic key intermediates to thienamycin from d-allo-threonine and trans-crotonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On les trouve comme constituants d’un groupe croissant de peptides biologiquement actifs. Synthèses stéréocontrôlées des intermédiaires clés chiraux et racémiques de la thiénamycine à partir de l’acide d-allo-thréonine et de l’acide trans-crotonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24830-94-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00004526
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonyme d-allo-threonine, d-allothreonine, h-d-allo-thr-oh, d--allo-threonine, r-allothreonine, 2r,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, 2r,3r-allothreonine, r-allo-threonine, dl-allo-threonine, allothreonine, d
CID PubChem 90624
ChEBI CHEBI:32826
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-allo-Threonine
Point de fusion 268°C (decomposition)
Beilstein 1721644
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 250 mg
Poids de la formule 119.12
Rotation optique −8.7° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248847 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog NumberH27050.03,H27050.MD
Numéro de lot10248848 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog NumberH27050.03,H27050.MD
Numéro de lotX29F047 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27050.03,H27050.MD
Numéro de lotN10B005 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27050.03,H27050.MD
Numéro de lot10161609 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27050.03,H27050.MD
Nom du produit
D-allo-thréonine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >