Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
Obtenez des performances optimales dans le domaine du pipetage automatisé avec ces cônes - une qualité supérieure avec la souplesse nécessaire pour proposer des cônes pour toutes les applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 5302
932.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 10794434
  • 1050.00€ / 3840 pièces
Expédition estimée: 04-08-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Effectuer un pipetage plus efficace grâce aux pointes de pipette Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, à utiliser avec le pipeteur Matrix SerialMate™. Contrairement aux pointes automatisées habituelles, les pointes D.A.R.T.™ sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation des petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales.
Caractéristiques :
  • Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude du cône pour un meilleur accès aux puits.
  • Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide.
  • Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
  • Différentes options de cônes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à alésage large et extra longs
  • La formation correcte et la rectitude des cônes sont soigneusement inspectées
  • Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les cônes pour la distribution précise de faibles volumes.
  • L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, ce qui élimine toute manipulation supplémentaire des cônes, susceptible de provoquer une détérioration ou une contamination.
Comprend : 20 magasins par boîte
Compatible avec : Systèmes Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
12,5 μl
Stérile
Non autoclavable
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Automatisation
3840 pointes
Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus
Sans filtre
Naturel
ISO 9001 et ISO 13485
Rack
10 x 384 pointes
Usage unique
D.A.R.T.s
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.