Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
Code produit. 10573625
Click to view available options
Volume (métrique):
12,5 μl
30 μl
30 μl
100 μl
220 μl
250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
10 x 384 pointes
20 x 96 pointes
20 x 384 pointes
Conditionnement:
1920 pièces
3840 pièces
7680 pièces
Code produit. 10573625
Marque: Thermo Scientific™ 5526
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des performances optimales dans le domaine du pipetage automatisé avec ces cônes - une qualité supérieure avec la souplesse nécessaire pour proposer des cônes pour toutes les applications.
Effectuer un pipetage plus efficace grâce aux pointes de pipette Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, à utiliser avec le pipeteur Matrix SerialMate™. Contrairement aux pointes automatisées habituelles, les pointes D.A.R.T.™ sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation des petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales.
Caractéristiques :
  • Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude de la pointe pour un meilleur accès aux puits
  • Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide
  • Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
  • Différentes options de pointes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à large alésage et allongées
  • La formation correcte et la rectitude des pointes sont soigneusement inspectées
  • Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les pointes pour la distribution précise de faibles volumes
  • L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, supprimant toute manipulation supplémentaire des pointes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination
Inclut : 20 plateaux par carton
Compatible avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) Étalon
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Automatisation
Conditionnement 20 x 96 pointes
Quantité 1920 pointes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette
Gamme de produits D.A.R.T.s
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.