Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
Avec les pointes Thermo Scientific™ D.A.R.T.’s™, vous obtenez un pipetage automatisé ultraperformant.
Marque: Thermo Scientific™
381.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Description
Avec les pointes Thermo Scientific™ D.A.R.T.’s™, vous obtenez un pipetage automatisé ultraperformant. Contrairement aux pointes robotiques habituelles, les pointes D.A.R.T.’S sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation de petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales. Compatibles avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systems et Versette.
Caractéristiques :
- Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude de la pointe pour un meilleur accès aux puits
- Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide
- Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
- Différentes options de pointes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à large alésage et allongées
- La formation correcte et la rectitude des pointes sont soigneusement inspectées
- Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les pointes pour la distribution précise de faibles volumes
- L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, supprimant toute manipulation supplémentaire des pointes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination
Inclut : 20 plateaux par carton
Compatible avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus Systems.
Spécification
Pointes à filtre | |
À filtre | |
Naturel | |
ISO 9001 et ISO 13485 | |
Rack | |
20 x 96 pointes | |
Oui | |
Matrix SerialMateTM |
220 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines | |
Automatisation | |
1920 pointes | |
Thermo Scientific™ Matrix SerialMate |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.