Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips ou pointes jetables pour la recherche automatisée), longueur étendue
Avec les pointes Thermo Scientific™ D.A.R.T.’s™, vous obtenez un pipetage automatisé ultraperformant.
Marque: Thermo Scientific™ 5507
237.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Avec les pointes Thermo Scientific™ D.A.R.T.’s™, vous obtenez un pipetage automatisé ultraperformant. Contrairement aux pointes robotiques habituelles, les pointes D.A.R.T.’S sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation de petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales. Compatibles avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systems et Versette.
Caractéristiques :- Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude du cône pour un meilleur accès aux puits.
- Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide.
- Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
- Différentes options de cônes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à alésage large et extra longs
- La formation correcte et la rectitude des cônes sont soigneusement inspectées
- Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les cônes pour la distribution précise de faibles volumes.
- L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, ce qui élimine toute manipulation supplémentaire des cônes, susceptible de provoquer une détérioration ou une contamination.
Comprend : 20 magasins par boîte
Compatible avec : Systèmes Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus.
Spécification
30 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
ISO 9001 et ISO 13485 | |
Automatisation | |
1920 pointes | |
Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT, Thermo Scientific™ PlateMate Plus, Thermo Scientific™ Versette |
Sans filtre | |
Transparent | |
Version longue | |
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines | |
20 x 96 pointes | |
Oui | |
Matrix |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.