Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.™ (Disposable Automation Research Tips)
Les DART (Disposable Automation Research Tip, pointes jetables pour la recherche automatisée) sont conçus pour des performances supérieures dans le domaine du pipetage automatisé
Marque: Thermo Scientific™ 5516-11
242.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 20 magasins par boîte
Description
Contrairement aux pointes automatisées habituelles, les pointes D.A.R.T. sont livrées en plateaux rigides jetables qui se positionnent hermétiquement sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Une étanchéité définitive est ainsi formée, ce qui diminue les variations de hauteur entre les pointes et élimine les interactions statiques, permettant une distribution homogène au fond des puits de microplaques.
- Ils sont compatibles avec les systèmes Matrix Hydra DT, Matrix PlateMate 2x3 et PlateMate Plus.
- Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude de la pointe pour un meilleur accès aux puits
- Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide
- Le petit orifice à l’intérieur de la pointe permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume, améliorant ainsi la justesse et la précision
- Une inspection minutieuse de la formation correcte et de la rectitude garantit des pointes exemptes de défauts
- Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les pointes pour la distribution précise de faibles volumes
- L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, supprimant toute manipulation supplémentaire des pointes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination
Spécification
300 μl | |
Automatisation | |
Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT |
Non stérile | |
Usage unique | |
D.A.R.T.s |