Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Tissue Clearing/Staining Kit
Le kit de clairance/coloration tissulaire CytoVista™ épure les tissus marqués par fluorescence pour permettre une imagerie fluorescente 3D nette et vive à n’importe quelle profondeur de tissu.
Marque:  Invitrogen™ V11324
503.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16180971
  • 662.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit contient le réactif de clairance tissulaire CytoVista™ et l’amplificateur de clairance tissulaire CytoVista™, qui peuvent être utilisés conjointement pour épurer la plupart des types de tissus marqués par fluorescence. Le kit contient également des tampons pour l’immunohistochimie (IHC) des tissus.
Caractéristiques de la gamme de réactifs de clairance tissulaire et de culture cellulaire 3D CytoVista™ :
• Clairance rapide des tissus marqués par fluorescence pour l’imagerie 3D
• Contraction, expansion ou autres changements morphologiques minimaux des tissus
• Le flux de travail simple ne requiert aucun instrument ou équipement spécial et est facilement adapté à l’IHC
• Compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les colorants et les protéines fluorescentes
Le flux de travail de clairance tissulaire et de culture cellulaire 3D CytoVista™ épure les tissus ou les cellules en culture en apportant des changements minimes à la morphologie ou à la sensibilité de détection avec quasiment n’importe quel fluorophore. Grâce à un protocole simple d’utilisation, le cerveau entier de la souris (section de 8 mm) peut être épuré en 24 heures (ou une section de 1 mm en 2 heures) sans utiliser d’instruments ou d’équipement spéciaux.
Le flux de travail de clairance CytoVista™ est compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les protéines fluorescentes détectées avec des instruments d’imagerie de fluorescence courants, comme les microscopes à champ large, les analyseurs à haut contenu, les microscopes confocaux et les microscopes à feuille de lumière. Nous recommandons aux nouveaux utilisateurs le kit CytoVista de défrichement/coloration tissulaire ™(réf. nº V11324)ou le kit CytoVista de défrichement/coloration de cultures cellulaires 3D ™ (réf. V11325). Ces kits contiennent tous les réactifs nécessaires pour la clairance et la coloration de l’IHC.
La technologie de clairance CytoVista™ épure suffisamment les tissus pour l’imagerie de fluorescence 3D, mais contrairement aux autres techniques de clairance, elle ne modifie pas la morphologie tissulaire de façon significative. Des changements morphologiques minimes, tels que le rétrécissement et la contraction, ont été observés. Pour les échantillons précieux, la clairance peut être inversée et les tissus peuvent être traités pour les études d’histologie, comme la coloration H&E.
Pour les tissus plus faciles à épurer, comme le cerveau, les poumons, l’intestin, la peau et les tissus d’une épaisseur inférieure à 250 µm, le traitement avec le réactif de clairance tissulaire CytoVista™ est suffisant pour l’imagerie 3D. Cependant, les tissus de plus de 250 µm d’épaisseur ou difficiles à épurer comme les reins, le foie, le cœur et le placenta requièrent un traitement initial avec le réactif de clairance tissulaire CytoVista™ suivi d’un traitement avec l’amplificateur de clairance tissulaire CytoVista™.
Le réactif de clairance de culture cellulaire 3D CytoVista™ est recommandé pour les sphéroïdes ou les organoïdes jusqu’à 1 mm d’épaisseur.
Pour les tissus durs comme les os, le cartilage et les tissus conjonctifs, le réactif de clairance tissulaire CytoVista™ est déconseillé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de clarification/coloration tissulaire
Réactif de préparation des tissus et des cellules
1 kit
CytoVista™
  • Réactif de clarification tissulaire CytoVista, 30 ml, à conserver à température ambiante
  • Optimiseur de clarification tissulaire CytoVista, 30 ml, à conserver à température ambiante
  • Tampon de pénétration d’anticorps CytoVista, 30 ml, à conserver entre 2°C et 8°C
  • Tampon de lavage CytoVista 10X, 30 ml, à conserver entre 2°C et 8°C
  • Tampon de blocage CytoVista, 30 ml, à conserver entre 2°C et 8°C
  • Tampon de dilution d’anticorps CytoVista, 30 ml, à conserver entre 2°C et 8°C
  • Tampon de perméabilisation CytoVista, 30 ml, à conserver entre 2°C à 8°C
    En raison des températures d’expédition variables, le contenu peut être expédié dans des plusieurs récipients.
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée