Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ 2 mm Coronal Mouse Brain Slicer
Description
Cette découpeuse est imprimée en 3D à partir de résine et peut être facilement lavé et nettoyé entre les utilisations. Une lame de rasoir standard suffit pour commencer à découper vos tissus.
Caractéristiques de la gamme de réactifs de clairance de tissus et de culture cellulaire 3D CytoVista :
• Clairance rapide des tissus marqués par fluorescence pour l’imagerie 3D
• Contraction, expansion ou autres changements morphologiques minimes des tissus
• Le flux de travail simple ne requiert aucun instrument ou équipement spécial et est facilement adapté à l’IHC
• Compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les colorants et les protéines fluorescentes
Le flux de travail de clairance tissulaire et de culture cellulaire 3D CytoVista épure les tissus ou les cellules en culture 3D en apportant des changements minimes à la morphologie ou la sensibilité de détection avec quasiment n’importe quel fluorophore. Grâce à un protocole facile à utiliser, le cerveau entier de la souris (section de 8 mm) peut être épuré en 24 heures (ou une coupe de 1 mm en 2 heures), sans utiliser d’instruments ou d'équipement spéciaux.
Le flux de travail de clairance CytoVista est compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les protéines fluorescentes détectées avec des instruments d’imagerie de fluorescence courants, comme les microscopes à champ large, les analyseurs à haut contenu, les microscopes confocaux et les microscopes à feuille de lumière. Nous recommandons aux nouveaux utilisateurs le kit CytoVista de défrichement/coloration tissulaire (réf. nº V11324) ou le kit CytoVista de défrichement/coloration de cultures cellulaires 3D (réf. nº V11325). Ces kits contiennent tous les réactifs nécessaires au défrichement et à la coloration par IHC.
La technologie CytoVista défriche suffisamment les tissus avant toute imagerie fluorescente en 3D, sans considérablement modifier leur morphologie, contrairement aux autres techniques de défrichement. Des changements morphologiques minimes, tels que le rétrécissement et la contraction, ont été observés. Pour les échantillons précieux, le défrichement peut être inversé et le tissu peut être traité en vue d’études histologiques, comme la coloration H&E.
Pour les tissus plus faciles à défricher, comme le cerveau, les poumons, l’intestin, la peau et les tissus de moins de 250 µm d’épaisseur, le traitement avec le réactif de défrichement tissulaire CytoVista est suffisant pour l’imagerie 3D. Cependant, les tissus de plus de 250 µm d’épaisseur ou difficiles à défricher comme les reins, le foie, le cœur et le placenta nécessitent un traitement initial avec le réactif de défrichement tissulaire CytoVista puis d’un traitement avec l’amplificateur de défrichement tissulaire CytoVista.
Le réactif de défrichement des cultures cellulaires 3D CytoVista est recommandé pour les sphéroïdes ou les organoïdes d’une épaisseur maximale de 1 mm.
Le réactif de défrichement tissulaire CytoVista n’est pas recommandé avec les tissus durs comme les os, le cartilage et les tissus conjonctifs.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | CytoVista |
| Type de produit | Tranchoir |
| Quantité | 1 tranchoir |
| Type de solution | Réactif clarifiant pour culture cellulaire et tissulaire |
| Espèces | Souris |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |