Learn More
Invitrogen™ CytoTune™ EmGFP Sendai Fluorescence Reporter
™ Le rapporteur de fluorescence CytoTune EmGFP Sendai vous aide à déterminer si les particules Sendai utilisées dans tous™les kits de reprogrammation CytoTune -iPS Sendai peuvent être transduites dans un type de cellule donné avant de passer à l'un de ces kits.
Marque: Invitrogen™ A16519
450.30 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.00640kg
Description
Ce vecteur exprime le gène EGFP Aequorea victoria de nouvelle génération, qui codant la protéine fluorescente vert émeraude (EmGFP). La cellule exprimera l'EmGFP, qui est lumineux, photostable et idéal pour tester la transduction.
™ Le rapporteur de fluorescence CytoTune EmGFP Sendai permet de mieux comprendre comment les™kits de reprogrammation CytoTune -iPS Sendai d'origine et le nouveau™kit de reprogrammation CytoTune -iPS 2.0 Sendai transduent différents types de cellules. La particule Sendai pénètre dans une cellule via sa protéine d'enveloppe HN qui reconnaît l'acide sialique et qui est largement exprimée dans les cellules de mammifères, ce qui permet au virus Sendai de cibler un large éventail de types de cellules. Les vecteurs du virus Sendai n'entrent pas dans le noyau, évitant ainsi toute phase d'ADN, car le génome viral reste sous forme d'ARN dans le cytoplasme.
Spécification
Rapporteur Sendai | |
GFP (EmGFP) | |
Virus Sendai | |
CytoTune™ | |
Liquide |
GFP (EmGFP) | |
Stocker le flacon à de -68° à -85°C. | |
Exclusif | |
1 boîte |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.