Learn More
Epredia™ Lames Cytoslides™ Shandon™ simples
Améliorez le traitement et la visualisation des petits échantillons avec ces lames Cytoslides, à utiliser avec les Epredia™ Shandon™ EZ Cytofunnels™ simples.
Marque: Epredia™ 5991059
166.60 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez le traitement et la visualisation des petits échantillons avec les lames Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoslides™ simples, à utiliser avec les Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Cytofunnels™ simples.
- Lames non revêtues disponibles avec le cercle sur la face supérieure ou sur la face inférieure
- Disponibles en boîtes de 100 lames
Spécification
Cytoslide unique | |
unie | |
Non revêtu, cercle sur le devant |