Learn More
Cytiva Microporteurs Cytodex 3 Gamma
Code produit. 15757207 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
30 g
300 g
3 kg
Conditionnement:
300g
30g
3kg
Code produit. 15757207
Marque: Cytiva 17548802
Microporteur de choix pour les cellules difficiles à cultiver in vitro, en particulier pour les cellules présentant une morphologie épithéliale.
  • Cytodex 3 Gamma est conçu par couplage chimique d’une fine couche de collagène porcin de type 1 dénaturé à la matrice de dextran réticulée.
  • Comme la couche de surface de collagène peut être digérée par une variété d’enzymes protéolytiques, la récolte de ces cellules à partir des microporteurs peut être effectuée avec une viabilité cellulaire élevée et une intégrité membranaire maintenues.
  • Cette caractéristique du Cytodex 3 Gamma est bénéfique pour le développement de protocoles de sous-culture en série permettant d’augmenter les volumes de culture.
  • Les applications comprennent la production de grandes quantités de cellules, de virus et de produits de cellules recombinantes (par ex., interféron, enzymes, acides nucléiques, hormones), les études portant sur l’adhérence cellulaire, la différenciation et la fonction des cellules, les systèmes de culture de colonne de perfusion, les études de microscopie, la récolte de cellules mitotiques, l’isolement de cellules, les études membranaires, le stockage et le transport de cellules, les dosages impliquant le transfert de cellules et les études portant sur l’absorption de composés marqués
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Production de grandes quantités de cellules, de virus et de produits cellulaires recombinants, études sur l’adhésion, la différenciation et la fonction cellulaires
Quantité 300 g