Learn More
Cytochrome C issu de cœur de cheval, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cytochrome C |
Note relative au nom | From Horse Heart |
Quantité | 500 mg |
Poids de la formule | 12000 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
18Heures
7Minutes
39Secondes
56
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytochrome C issu de cœur de cheval, MP Biomedicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu