Learn More
Hettich™ Rotor de cytologie pour centrifugeuse de paillasse, 12 emplacements
Spécialement conçu pour une utilisation en cytologie, recommandés pour les laboratoires travaillant exclusivement dans ce domaine.
Marque:  Hettich™ 1615
Code produit. 10432982
  • 897.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Rotor de cytologie, 12 emplacements
  • Fonctionne sans centrifugeuse spéciale pour cytologie
  • Rotor de cytologie 12 emplacements pour centrifugeuse de paillasse ROTOFIX 32A et UNIVERSAL 320
  • Peut être monté et déposé très facilement sans outillage
  • Large gamme d’accessoires
  • Permet de réaliser toutes les procédures de centrifugation courantes utilisées pour produire des préparations cytologiques
Spécification
Spécification
Rotor de cytologie
12 000 tr/min
69 mm
35°
16 582 x g
103 mm
Centrifugeuses de paillasse Hettich
12