Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir pour chambre cytologique pour rotor libre, 4 emplacements
Click to view available options
:
Portoir pour chambre cytologique pour rotor libre, 4 emplacements
Description
- Portoir pour rotor libre 4 emplacements
- Pour une utilisation avec des chambres cytologiques
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type | Portoir pour chambre cytologique |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Universal 320 / 320 R et rotor libre n°1494 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Suspension pour accessoires cytologiques |