Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique cytidine-5’-triphosphate, 98+ %
Code produit. 15434649
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2 g
Cytidine-5'-triphosphate disodium salt is a cation-permeable ligand gated ion channel (P2X purinergic receptor) agonist. It is also used as an organic intermediate, pharmaceutical intermediate, food additive and flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de cytidine-5′-triphosphate est un agoniste de canaux ioniques ligand-dépendants perméables aux cations (récepteur purinergique P2X). Il est également utilisé comme intermédiaire organique, intermédiaire pharmaceutique, additif alimentaire et agent aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, le chloroforme et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36051-68-0
Formule moléculaire C9H14N3Na2O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 527.12
Numéro MDL MFCD00078193
Clé InChI NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Synonyme CTP
CID PubChem 131675548
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-2-oxopyrimidino-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphono-oxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxyméthyl]oxolano-3,4-diolate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine-5'-triphosphate disodium salt
Couleur Blanc
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol,chloroform and ether.
Poids de la formule 527.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre