Learn More
Agilent BioTek Lecteur Cytation 5 multimodes uniquement
GREENER_CHOICE
Code produit. 17287929 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
CYT5F
CYT5FA
CYT5M
CYT5MF
CYT5MFA
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17287929
Marque: Agilent BioTek CYT5FSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
À utiliser avec les microplaques de 6 à 384 puits. Les lecteurs multimode Cytation 5 fonctionnent sur la technologie hybride brevetée (Patented Hybrid Technology) en détection multimode, qui associe des filtres à haute performance à des monochromateurs à bande passante variable pour une polyvalence et des performances optimales.
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive. Le module de microscopie offre un grossissement jusqu’à 60x en fluorescence, en fond clair, en fond clair à haut contraste, en fond clair couleur et en contraste de phase pour répondre à de nombreuses applications et flux de travail.
Les modules de détection multimodes comprennent la détection de fluorescence par filtre et monochromateur, la luminescence et la détection d’absorbance UV-Vis. Le logiciel Gen5 offre un contrôle complet de l’imagerie et de la capture des données, ainsi qu’une analyse puissante des images et des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lecteur de microplaques multimode uniquement
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Gamme d’absorbance 230 à 999 nm, incréments de 1 nm
Précision Monochromateur : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 %
Plage dynamique Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades
À utiliser avec (équipement) Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8
Volume distribué 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl
Comprend Intensité de fluorescence basée sur des filtres/polarisation de la fluorescence/fluorescence résolue dans le temps/luminescence
Modèle CYT5F
No. of Dispensers 2 pompes à seringues
Type de microplaques Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits
Options de lecture Point final, cinétique, balayage spectral et balayage de la zone de puits
Source lumineuse Flash au xénon ; laser de 100 mW à 680 nm (détection alpha)
Logiciel Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel d’imagerie inclus ; logiciels Gen5 Image+ et Image Prime disponibles pour une analyse complète des images ; Gen5 Secure pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
Plage de températures (métrique) Incubation dans 4 zones à 65°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C)
Profondeur (impériale) 20,2 in
Profondeur (métrique) 51,4 cm
Hauteur (impériale) 17,5 in
Hauteur (métrique) 44,5 cm
Poids (impériale) 80 lb
Poids (métrique) 36,3 kg
Largeur (impériale) 16,4 in
Largeur (métrique) 41,6 cm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Puissance 250 W max.