Learn More
Agilent BioTek Lecteur Cytation 5 multimodes uniquement
À utiliser avec les microplaques de 6 à 384 puits. Les lecteurs multimode Cytation 5 fonctionnent sur la technologie hybride brevetée (Patented Hybrid Technology) en détection multimode, qui associe des filtres à haute performance à des monochromateurs à bande passante variable pour une polyvalence et des performances optimales.
Marque: Agilent BioTek CYT5MFA-SN
Description
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive. Le module de microscopie offre un grossissement jusqu’à 60x en fluorescence, en fond clair, en fond clair à haut contraste, en fond clair couleur et en contraste de phase pour répondre à de nombreuses applications et flux de travail.
Les modules de détection multimodes comprennent la détection de fluorescence par filtre et monochromateur, la luminescence et la détection d’absorbance UV-Vis. Le logiciel Gen5 offre un contrôle complet de l’imagerie et de la capture des données, ainsi qu’une analyse puissante des images et des données.
Spécification
Lecteur de microplaques multimode uniquement | |
0 à 20% | |
Monochromateur : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 % | |
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8 | |
Intensité de fluorescence basée sur un filtre/polarisation de la fluorescence/fluorescence résolue dans le temps/luminescence/détection alpha ; absorbance UV-Vis basée sur un monochromateur/intensité de fluorescence/fluorescence résolue dans le temps (secondaire)/luminescence | |
2 pompes à seringues | |
Point final, cinétique, balayage spectral et balayage de la zone de puits | |
Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel d’imagerie inclus ; logiciels Gen5 Image+ et Image Prime disponibles pour une analyse complète des images ; Gen5 Secure pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option) | |
20,2 in | |
17,5 in | |
80 lb | |
16,4 in | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
230 à 999 nm, incréments de 1 nm | |
Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl | |
CYT5MFA | |
Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits ; compatible plaque Take3 | |
Flash au xénon ; laser de 100 mW à 680 nm (détection alpha) | |
Incubation dans 4 zones à 65°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C) | |
51,4 cm | |
44,5 cm | |
36,3 kg | |
41,6 cm | |
250 W max. |