Learn More
Agilent BioTek Lecteur Cytation 5 multimodes uniquement
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive. Le module de microscopie offre un grossissement jusqu’à 60x en fluorescence, en fond clair, en fond clair à haut contraste, en fond clair couleur et en contraste de phase pour répondre à de nombreuses applications et flux de travail.
Les modules de détection multimodes comprennent la détection de fluorescence par filtre et monochromateur, la luminescence et la détection d’absorbance UV-Vis. Le logiciel Gen5 offre un contrôle complet de l’imagerie et de la capture des données, ainsi qu’une analyse puissante des images et des données.
Spécification
Spécification
| Type | Lecteur de microplaques multimode uniquement |
| Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Gamme d’absorbance | 230 à 999 nm, incréments de 1 nm |
| Précision | Monochromateur : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 % |
| Plage dynamique | Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades |
| À utiliser avec (équipement) | Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8 |
| Volume distribué | 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl |
| Comprend | Absorbance UV-Vis basée sur un monochromateur/intensité de fluorescence/fluorescence résolue dans le temps (secondaire)/luminescence |
| Modèle | CYT5M |
| Afficher plus |