Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire uniquement Cytation 5
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marque: Agilent BioTek CYT5W-SN
Description
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive. Le module de microscopie offre un grossissement jusqu’à 60x en fluorescence, en fond clair, en fond clair à haut contraste, en fond clair couleur et en contraste de phase pour répondre à de nombreuses applications et flux de travail.
Les modules de détection multimodes comprennent la détection de fluorescence par filtre et monochromateur, la luminescence et la détection d’absorbance UV-Vis. Le logiciel Gen5 offre un contrôle complet de l’imagerie et de la capture des données, ainsi qu’une analyse puissante des images et des données.
Spécification
Lecteur de microplaques d’imagerie cellulaire uniquement | |
Sony CMOS, échelle de gris 16 bits, standard ou WFOV | |
Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades | |
Fluorescence, contraste de phase, fond clair, fond clair à contraste élevé, fond clair couleur et contraste de phase | |
CYT5W | |
1,25X, 2,5X (2,25X eff.), 2,5X (2,75X eff.), 4X, 10X, 20X, 40X, 60X | |
Incubation dans 4 zones à 65°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C) | |
51,4 cm | |
44,5 cm | |
36,3 kg | |
41,6 cm | |
250 W max. |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
0 à 20% | |
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8 | |
Caméra à large champ de vision ; imagerie par fluorescence/fond clair/couleur | |
Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits | |
Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel d’imagerie inclus ; logiciels Gen5 Image+ et Image Prime disponibles pour une analyse complète des images ; Gen5 Secure pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option) | |
20,2 in | |
17,5 in | |
80 lb | |
16,4 in | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |