Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimode Cytation 1
Pour microplaques de 6 à 384 puits, lames, boîtes de Petri et flacons. Le lecteur d’imagerie cellulaire multimode Cytation 1 avec fluorescence, fond clair, offre une imagerie puissante et une collecte de données quantitatives dans un seul instrument.
Marque:  Agilent BioTek CYT1FAV-SN
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg
Code produit. 17247929
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Le lecteur multimode d’imagerie cellulaire BioTek Cytation 1 combine la fluorescence et l’imagerie en fond clair à haut contraste avec la détection multimodes conventionnelle. Ce lecteur d’imagerie abordable offre des performances et des économies par rapport aux autres systèmes de microscopie numérique.
La conception de BioTek Cytation 1 fournit à la fois des données phénotypiques cellulaires quantitatives et des données quantitatives basées sur les puits. Le module de détection multimodes est doté d’un filtre de fluorescence à haute sensibilité et d’un monochromateur pour l’absorbance UV-Vis. Le contrôle de la température et l’agitation sont standard. Le contrôle du CO2/O2 et les injecteurs de réactifs sont disponibles. Le logiciel Gen5 simplifie la capture d’images et la lecture de plaques.
Spécification
Spécification
Lecteur de microplaques multimode pour l’imagerie cellulaire
0 à 20%
Fluorescence et imagerie en fond clair à fort contraste ; absorbance monochromatique ; fluorescence filtrée/dichroïque ; luminescence/luminescence filtrée
Plaques de 6 à 384 puits
Flash au xénon
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5
20 po
17,5 in
16,5 in
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Linéaire, orbitale, double orbitale
0 à 19 %
CYT1FAV
Point final, cinétique, balayage de surface, procédé d’injection/lecture en mode plaque et procédé d’injection/lecture en mode puits
0,3 μm/pixel à 20X
Incubation jusqu’à 45°C
50,8 cm
44,5 cm
41,9 cm
Suggestions de produits
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates