Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimode Cytation 1
Pour microplaques de 6 à 384 puits, lames, boîtes de Petri et flacons. Le lecteur d’imagerie cellulaire multimode Cytation 1 avec fluorescence, fond clair, offre une imagerie puissante et une collecte de données quantitatives dans un seul instrument.
Marque: Agilent BioTek CYT1FA-SN
Description
Le lecteur multimode d’imagerie cellulaire BioTek Cytation 1 combine la fluorescence et l’imagerie en fond clair à haut contraste avec la détection multimodes conventionnelle. Ce lecteur d’imagerie abordable offre des performances et des économies par rapport aux autres systèmes de microscopie numérique.
La conception de BioTek Cytation 1 fournit à la fois des données phénotypiques cellulaires quantitatives et des données quantitatives basées sur les puits. Le module de détection multimodes est doté d’un filtre de fluorescence à haute sensibilité et d’un monochromateur pour l’absorbance UV-Vis. Le contrôle de la température et l’agitation sont standard. Le contrôle du CO2/O2 et les injecteurs de réactifs sont disponibles. Le logiciel Gen5 simplifie la capture d’images et la lecture de plaques.
Spécification
Lecteur de microplaques multimode pour l’imagerie cellulaire | |
0 à 20% | |
Absorbance monochromatique ; fluorescence filtrée/dichroïque ; luminescence/luminescence filtrée | |
Plaques de 6 à 384 puits | |
Flash au xénon | |
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5 | |
20 po | |
17,5 in | |
16,5 in | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
0 à 19 % | |
CYT1FA | |
Point final, cinétique, balayage de surface, procédé d’injection/lecture en mode plaque et procédé d’injection/lecture en mode puits | |
0,3 μm/pixel à 20X | |
Incubation jusqu’à 45°C | |
50,8 cm | |
44,5 cm | |
41,9 cm |