Learn More
Molecular Probes™ Test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
Kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
300.00€ - 676.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière. |
---|---|
Méthode de détection | Fluorescence |
À utiliser avec (application) | Test de prolifération |
À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
Type de produit | Test de prolifération cellulaire |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10247072
|
Molecular Probes™
C35006 |
1000 réactions |
676.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10709253
|
Molecular Probes™
C35007 |
1 kit(s) |
300.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit de test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF offre une méthode rapide et sensible pour compter les cellules dans une population et mesurer la prolifération dans un format de microplaque.Caractéristiques du kit de test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF :
Une méthode simple et rapide pour mesurer la prolifération cellulaire
Le test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF ne nécessite pas de lyse cellulaire, de longues incubations, de radioactivité ou d’élimination du colorant des cellules. Le test CyQUANT™ NF élimine l’étape de lyse cellulaire par congélation-décongélation du test de prolifération cellulaire CyQUANT™ d’origine grâce à l’utilisation d’un colorant de liaison d’ADN capable de pénétrer dans les cellules en combinaison avec un réactif de perméabilisation de membrane plasmique. Le kit de test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF peut être utilisé dans des microplaques de 96 ou 384 puits, et est disponible en deux configurations : un kit de 200 tests (C35007) pour les échantillons de plus petite taille, et un kit de 1000 tests (C35006) pour les applications à haut débit.
AlamarBlue™ est une marque déposée de TREK Diagnostic Systems.
Spécification
Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière. | |
Test de prolifération | |
Test de prolifération cellulaire | |
Plaque de 384 puits, plaque de 96 puits | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Lecteur de microplaques | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) | |
CyQUANT™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Molecular Probes™ Test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF