Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ MTT and XTT Cell Viability Assays
Code produit. p-200110075
Click to view available options
Type de colorant:
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
XTT
Emission:
450, 660
570
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 10124622
Marque: Invitrogen™ V13154
CyQUANT MTT and XTT Cell Viability assays are colorimetric microplate assays for accurate assessment of cell health, proliferation, and cytotoxicity. CyQUANT MTT is a well-established assay, while CyQUANT XTT offers improved performance and continuous measurement without cell lysis or solubilization.
CyQUANT MTT and XTT Cell Viability assays are colorimetric microplate assays used to measure the metabolic activity of cells, which is an indicator of cell viability, proliferation, and cytotoxicity. CyQUANT MTT and XTT function as cell health indicators by using the cellular redox potential of live cells to convert a tetrazolium-based salt reagent, MTT or XTT, to a brightly colored formazan product. The absorbance of the formazan can be measured using a microplate reader and correlates with the number of metabolically active cells to quantitively measure cell viability and proliferation.
MTT est un réactif qui a fait ses preuves et qui est largement utilisé pour déterminer le nombre de cellules dans de nombreuses applications. Les cellules vivantes réduisent le MTT en un produit formazan fortement pigmenté. Après solubilisation, l’absorbance du formazan peut être mesurée avec un lecteur d’absorbance de microplaques ; un fluoromètre n’est pas nécessaire.
  • Ce kit constitue un ensemble complet pour procéder au comptage des cellules ; il peut détecter de 2 000 à 250 000 cellules en fonction du type de cellules et des conditions.
  • Les réactifs livrés dans un emballage pratique réduisent les déchets, et le protocole détaillé économise un temps précieux
Analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaires, comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité et cytotoxicité cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, détection et développement de médicaments, analyse à contenu élevé (HCS), tests ADME / Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante. Le kit fournit une quantité de matériaux suffisante pour environ 1 000 analyses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Mammalian Cells
Contenu et stockage Conserver à une température entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Colorimétrique
À utiliser avec (application) Test de viabilité, Proliferation Assay, Cytotoxicity Assay
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit Test de viabilité cellulaire
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission 570
Format Plaque 96 puits
Gamme de produits CyQUANT
Quantité 1000 Assays
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.