Learn More
Cyproconazole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042615
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
Code produit. 15445409
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63142.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Fongicide triazole qui provoque des adénomes et des carcinomes hépatocellulaires
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le cyproconazole est utilisé pour inhiber la déméthylation dans la synthèse du stérol fongique. Il en outre est utilisé sur les roses cultivées en serre et en plein champ et comme agent de conservation du bois, en application de surface ou en traitement sous pression du bois pour des utilisations au-dessus du sol, y compris le bardage, le contreplaqué, la menuiserie préfabriquée, les bardeaux, le bois d’œuvre.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol, le xylène et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94361-06-5
Formule moléculaire C15H18ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 291.779
Numéro MDL MFCD01678672
Clé InChI UFNOUKDBUJZYDE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 86132
ChEBI CHEBI:83748
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butane-2-ol
SMILES CC(C1CC1)C(CN2C=NC=N2)(C3=CC=C(C=C3)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproconazole
Type Cyproconazole
Forme physique Cristalline
Point de fusion 108°C
Couleur Marron
Quantité 5 g
Point d’éclair >100°C (212°F)
Numéro UN UN3077
Beilstein 8396421
Point d’ébullition >250°C
Merck Index 14,2771
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethanol,xylene,and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 291.78
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyproconazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cyproconazole