Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Cypridina Luc Vector for Luciferase Assays
Utilisez l’expression de la luciférase Cypridina comme rapporteur pour les études de régulation des gènes en vous servant de vecteurs avec un site de clonage multiple (MCS) ou un promoteur de contrôle (CMV ou TK).
Marque:  Thermo Scientific™ 16149
Code produit. 12375613
  • 122.00€ / 10µg
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le vecteur de Luc pMCS-Cypridina Thermo Scientific™ est un plasmide à site de clonage multiple conçu pour accepter une séquence de promoteurs pour l’étude de la régulation génétique à l’aide du rapporteur de la luciférase Cypridina naturellement sécrétée.
Les vecteurs de Luc Cypridina contiennent un gène cloné à partir de l’ostracode marin Cypridina noctiluca. Le gène encode une luciférase Cypridina bioluminescente sécrétée naturellement (62 kDa), ce qui permet de mesurer l’activité des rapporteurs dans les milieux (pour les dosages en temps réel) et dans les lysats cellulaires. Le vecteur pMCS contient un site de clonage multiple pour cloner un promoteur afin d’étudier son potentiel réglementaire. Les vecteurs pCMV et pTK possèdent le gène de la luciférase sous le promoteur CMV (cytomégalovirus) et le promoteur de la thymidine kinase (TK) du virus herpès simplex (HSV), respectivement. Ces vecteurs d’expression constitutive peuvent être utilisés comme contrôles de normalisation pour tenir compte de la variation expérimentale en combinaison avec d’autres rapporteurs.
Points clés :
  • Gène de la luciférase Cypridina naturellement sécrétée, optimisé pour une expression élevée dans les systèmes de mammifères
  • Le site de clonage multiple (MCS) offre une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un plasmide à un autre
  • Site de terminaison de la transcription (Ter), opérateur lac (Lac O1) et site de pause transcriptionnelle (TPS) utilisés pour minimiser le bruit de fond en réduisant la translecture transcriptionnelle
  • Marqueurs de puromycine (Pur) et d’ampicilline (Amp) pour la sélection de médicaments dans les cellules de mammifères et de bactéries, respectivement
  • Origine de la réplication de l’ADN bactérien pUC à grand nombre de copies
  • Deux vecteurs de contrôle disponibles avec des promoteurs constitutifs forts (CMV) ou faibles (TK) pour la co-transfection et la normalisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vecteur de Luc pMCS-Cypridine
Enzyme de restriction / MCS
10 μg
Luciférase Cypridina
Pierce™
Vecteur Luc
Transfection
Conservez entre -70°C et -20°C.
Puromycine
Dosages des rapporteurs