missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CyPPA
GREENER_CHOICE

Code produit. 18796226
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18796226

Marque: Tocris Bioscience™ 2953/25

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

KCa2.2 and KCa2.3 (SK) channel activator

CyPPA is an activator of small conductance Ca2+-activated K+ channels that displays selectivity for KCa2.2 (SK2) and KCa2.3 (SK3) channels (EC50 values are 5.6 and 14 μM for KCa2.3 and KCa2.2 respectively). Displays no activity at KCa2.1 (SK1) and KCa3.1 (IK) channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau N-Cyclohexyl-N-[2-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-6-methyl-4-pyrimidinamine
CAS 73029-73-9
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 25 mg
Formule moléculaire C16H23N5
Poids de la formule Observed MW: 285.39
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis