Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétique en PTFE, de forme cylindrique
Code produit. p-8001016 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diamètre (métrique):
1,5 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
27 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12030922
missing translation for 'mfr': BRAND™ 137107
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En PTFE. Les barreaux d’agitation magnétiques en PTFE BRAND™ de forme cylindrique conviennent aux applications universelles. Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
  • En PTFE
  • Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
  • Adaptés aux applications universelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 1,5 mm
Longueur (métrique) 8 mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 10/boîte
Forme Cylindrique
Type Barreau d’agitation magnétique