Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétique en PTFE, de forme cylindrique
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diamètre (métrique):
1,5 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
27 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- En PTFE
- Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
- Adaptés aux applications universelles.
Spécification
Spécification
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 6 mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Cylindrique |
| Type | Barreau d’agitation magnétique |