Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme cylindrique avec anneau de rotation
En PTFE. Les barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme cylindrique avec anneau de rotation BRAND™ sont à utiliser avec les récipients dont le fond est légèrement irrégulier. L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
Marque: BRAND™ 137435
51.28 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- En PTFE.
- Forme cylindrique.
- Pour une utilisation avec des récipients à fond légèrement inégal.
- L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
- En PTFE.
- Forme cylindrique.
- Pour une utilisation avec des récipients à fond légèrement irrégulier.
- L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
Spécification
11 mm | |
PTFE | |
50 mm |
10 | |
Pour récipients à fond légèrement irrégulier | |
Cylindrique |