Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme cylindrique avec anneau de rotation
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
8,5 mm
10 mm
11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- En PTFE.
- Forme cylindrique.
- À utiliser avec des récipients à fond légèrement inégal.
- L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
- En PTFE.
- Forme cylindrique.
- Pour une utilisation avec des récipients à fond légèrement irrégulier.
- L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour récipients à fond légèrement irrégulier |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 35 mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Cylindrique |
| Type | Barreau d’agitation magnétique |