Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001276
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Bride de laboratoire 100 | |
Cylindrique | |
160 mm |
3 L | |
310 mm | |
Récipient de réaction | |
Rond |